Tlačiť
7-Fluorooxindole 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H61511.MD H61511.03 H61511.06
H61511.MDEA 63.38 EUR
H61511.MD H61511.03 H61511.06
7-Fluorooxindole 95%
7-Fluorooxindole
Vzorec: C₈H₆FNO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179608
Číslo CAS: 71294-03-6
EINECS: 676-237-4