Tlačiť
Actinomycin D ≥98%
Dodávateľ: Cayman Chemical
11421-5 11421-10
CAYM11421-5EA 109.51 EUR
CAYM11421-5 CAYM11421-10
Actinomycin D ≥98%
Actinomycin D
Vzorec: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00005033
Číslo CAS: 50-76-0
OSN: 3462
ADR: 6.1,II