Tlačiť
Tobramycin
Dodávateľ: Cayman Chemical
Nebezpečí
14596-50 14596-100 14596-500
CAYM14596-50EA 52.95 EUR
CAYM14596-50 CAYM14596-100 CAYM14596-500
Tobramycin
Tobramycin
Vzorec: C₁₈H₃₇N₅O₉
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00077885
Číslo CAS: 32986-56-4
EINECS: 251-322-5