Tlačiť
9-Bromo-1-nonanol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 9-Bromononan-1-ol
H61393.06 H61393.14
H61393.06EA 85.84 EUR
H61393.06 H61393.14
9-Bromo-1-nonanol ≥98%
9-Bromo-1-nonanol
Vzorec: C₉H₁₉BrO
Teplota varu: 125…126 °C (2 mmHg)
Teplota tavenia: 33…35 °C
Teplota vzplanutia: 109 °C (228 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063348
Číslo CAS: 55362-80-6