Tlačiť
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Dodávateľ: Cayman Chemical
Varování
14321-50 14321-100 14321-250
CAYM14321-50EA 79.02 EUR
CAYM14321-50 CAYM14321-100 CAYM14321-250
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Vzorec: C₈H₁₁ClFNO₂S
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00132962
Číslo CAS: 30827-99-7
OSN: 3261
ADR: 8,II