Tlačiť
Tetracycline hydrochloride
Dodávateľ: Cayman Chemical
Varování
14328-10 14328-25 14328-50
CAYM14328-10EA 59.37 EUR
CAYM14328-10 CAYM14328-25 CAYM14328-50
Tetracycline hydrochloride
Tetracycline hydrochloride
Vzorec: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078142
Číslo CAS: 64-75-5
EINECS: 200-593-8