Tlačiť
Malonyl dichloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H59868.14 H59868.22
H59868.14EA 192.94 EUR
H59868.14 H59868.22
Malonyl dichloride ≥97%
Malonyl dichloride
Purity: 97% CAS No.: 1663-67-8 Molecular Formula: C3H2Cl2O2 Formula Weight: 140.95 Flash Point: 47°(117°F) Refractive Index: 1.4650 Boiling Point: 53-55°/19mm Beilstein Reference: 774044 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000735
Vzorec: C₃H₂Cl₂O₂
Teplota varu: 53…55 °C (19 mmHg)
Hustota: 1,449
Teplota vzplanutia: 47 °C (117 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000735
Číslo CAS: 1663-67-8
EINECS: 216-772-9
OSN: 2920
ADR: 8,II