Malonyl dichloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H59868.14
H59868.22
H59868.14EA
192.94
EUR
H59868.14
H59868.22
Malonyl dichloride ≥97%
Malonyl dichloride
Purity: 97%
CAS No.: 1663-67-8
Molecular Formula: C3H2Cl2O2
Formula Weight: 140.95
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 53-55°/19mm
Beilstein Reference: 774044
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000735
Vzorec:
C₃H₂Cl₂O₂ Teplota varu: 53…55 °C (19 mmHg) Hustota: 1,449 Teplota vzplanutia: 47 °C (117 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000735 Číslo CAS: 1663-67-8 EINECS: 216-772-9 OSN: 2920 ADR: 8,II |