Tlačiť
2-Piperidinemethanol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Hydroxymethyl)piperidine
H60178.09 H60178.18
H60178.09EA 117.53 EUR
H60178.09 H60178.18
2-Piperidinemethanol ≥97%
2-Piperidinemethanol
Vzorec: C₆H₁₃NO
Teplota varu: 100…102 °C
Teplota tavenia: 68…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005987
Číslo CAS: 3433-37-2
EINECS: 222-333-2