Tlačiť
Iron(III) trifluoromethanesulphonate ≥90%, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H60034.MD H60034.03
H60034.MDEA 32.09 EUR
H60034.MD H60034.03
Iron(III) trifluoromethanesulphonate ≥90%, tech.
Iron(III) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃F₉FeO₉S₃
Teplota tavenia: 183 °C
Teplota vzplanutia: 110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15144785
Číslo CAS: 63295-48-7