Tlačiť
Terpineol, mixture of isomers ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H60146.AP H60146.K4
H60146.APEA 126.75 EUR
H60146.AP H60146.K4
Terpineol, mixture of isomers ≥98%
Terpineol, mixture of isomers
Vzorec: C₁₀H₁₈O
Teplota varu: 213…218 °C
Teplota tavenia: 31…36 °C
Hustota: 0,934
Teplota vzplanutia: 91 °C (196 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00166983
Číslo CAS: 8000-41-7
EINECS: 232-268-1