Tlačiť
5-Nitroso-8-quinolinol
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: 5-Nitrosoquinolin-8-ol
13856-10 13856-50 13856-100
CAYM13856-10EA 61.69 EUR
CAYM13856-10 CAYM13856-50 CAYM13856-100
5-Nitroso-8-quinolinol
5-Nitroso-8-quinolinol
Vzorec: C₉H₆N₂O₂
Mw: 174.16
Teplota tavenia: 245 °C
Číslo MDL: MFCD00041862
Číslo CAS: 3565-26-2
EINECS: 222-650-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III