Tlačiť
N-(3-Hydroxypropyl)morpholine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Morpholinopropanol, 3-Morpholino-1-propanol, 4-(3-Hydroxypropyl)morpholine, 3-(4-Morpholinyl)-1-propanol
H60376.03 H60376.06
H60376.03EA 62.17 EUR
H60376.03 H60376.06
N-(3-Hydroxypropyl)morpholine 95%
N-(3-Hydroxypropyl)morpholine
Vzorec: C₇H₁₅NO₂
Teplota varu: 240…241 °C
Hustota: 1,049
Teplota vzplanutia: 85 °C (185 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01713533
Číslo CAS: 4441-30-9