4-Chlorophenethylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-(4-Chlorophenyl)ethylamine
H63081.06
H63081.14
H63081.22
H63081.06EA
38.15
EUR
H63081.06
H63081.14
H63081.22
4-Chlorophenethylamine 97%
4-Chlorophenethylamine
Vzorec:
C₈H₁₀ClN Teplota varu: 60…65 °C (0,1 mmHg) Hustota: 1,120 Teplota vzplanutia: 106 °C (223 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008191 Číslo CAS: 156-41-2 EINECS: 205-853-4 |