Tlačiť
4-Chlorophenethylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-Chlorophenyl)ethylamine
H63081.06 H63081.14 H63081.22
H63081.06EA 38.15 EUR
H63081.06 H63081.14 H63081.22
4-Chlorophenethylamine 97%
4-Chlorophenethylamine
Vzorec: C₈H₁₀ClN
Teplota varu: 60…65 °C (0,1 mmHg)
Hustota: 1,120
Teplota vzplanutia: 106 °C (223 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008191
Číslo CAS: 156-41-2
EINECS: 205-853-4