Tlačiť
Serotonin hydrochloride
Dodávateľ: Cayman Chemical
14332-50 14332-100
CAYM14332-50EA 61.77 EUR
CAYM14332-50 CAYM14332-100
Serotonin hydrochloride
Serotonin hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₃ClN₂O
Číslo MDL: MFCD00012686
Číslo CAS: 153-98-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III