Tlačiť
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methyl-3-n-octylimidazolium chloride
H59534.06 H59534.18
H59534.06EA 44.46 EUR
H59534.06 H59534.18
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride ≥97%
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride
Vzorec: C₁₂H₂₃ClN₂
Mw: 230.78
Hustota: 1.01
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095432
Číslo CAS: 64697-40-1