Tlačiť
Kyselina galová
Dodávateľ: Cayman Chemical
11846-50 11846-10 11846-100
CAYM11846-50EA 92.26 EUR
CAYM11846-50 CAYM11846-10 CAYM11846-100
Kyselina galová
Kyselina galová
Vzorec: C₇H₆O₅
Teplota varu: 501 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 251…252 °C
Hustota: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002510
Číslo CAS: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366