Tlačiť
Cytochalasin E
Dodávateľ: Cayman Chemical
11331-1 11331-5 11331-10
CAYM11331-1EA 109.51 EUR
CAYM11331-1 CAYM11331-5 CAYM11331-10
Cytochalasin E
Cytochalasin E
Vzorec: C₂₈H₃₃NO₇
Mw: 495.57
Teplota tavenia: 206…208 °C
Číslo CAS: 36011-19-5
EINECS: 252-835-7