Tlačiť
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H61542.14 H61542.22
H61542.14EA 203.77 EUR
H61542.14 H61542.22
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₆FNO₄
Teplota varu: 109 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 56…59 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00196161
Číslo CAS: 329-59-9