Tlačiť
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-Bromo-4-fluoronitrobenzene
H61466.06 H61466.14
H61466.06EA 72.9 EUR
H61466.06 H61466.14
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene ≥98%
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Mw: 220
Teplota tavenia: 41…45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00792441
Číslo CAS: 700-36-7