Tlačiť
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-3-fluoronitrobenzene
H61494.14 H61494.22
H61494.14EA 157.02 EUR
H61494.14 H61494.22
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene ≥98%
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Mw: 220
Teplota tavenia: 88…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05865088
Číslo CAS: 185331-69-5