Tlačiť
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H61975.06 H61975.14
H61975.06EA 86.24 EUR
H61975.06 H61975.14
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid 95%
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrNO₄
Teplota tavenia: 199…206 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00272137
Číslo CAS: 6319-40-0