Tlačiť
Fast green FCF
Dodávateľ: Cayman Chemical
Varování
14335-5 14335-10 14335-25 14335-100
CAYM14335-5EA 62.98 EUR
CAYM14335-5 CAYM14335-10 CAYM14335-25 CAYM14335-100
Fast green FCF
Fast green FCF
Vzorec: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
Teplota tavenia: 290 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013053
Číslo CAS: 2353-45-9
EINECS: 219-091-5
Merck Index: 13,03970