Tlačiť
Resazurin sodium salt
Dodávateľ: Cayman Chemical
Varování
14322-25 14322-10 14322-5
CAYM14322-25EA 425.59 EUR
CAYM14322-25 CAYM14322-10 CAYM14322-5
Resazurin sodium salt
Resazurin sodium salt
Vzorec: C₁₂H₆NNaO₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005036
Číslo CAS: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5