Tlačiť
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone, 1-(4-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
H61137.03 H61137.06
H61137.03EA 150.42 EUR
H61137.03 H61137.06
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 95%
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Mw: 215.05
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03428533
Číslo CAS: 30186-18-6