Tlačiť
5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
H61979.09 H61979.18
H61979.09EA 63.38 EUR
H61979.09 H61979.18
5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Mw: 215.05
Teplota tavenia: 56…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191850
Číslo CAS: 1450-75-5