Tlačiť
Coomassie Brilliant Blue G-250
Dodávateľ: Cayman Chemical
14320-25 14320-50
CAYM14320-25EA 80.22 EUR
CAYM14320-25 CAYM14320-50
Coomassie Brilliant Blue G-250
Coomassie Brilliant Blue G-250
Vzorec: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Hustota: >1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078482
Číslo CAS: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4