Tlačiť
di-Sodium β-glycerophosphate pentahydrate
Dodávateľ: Cayman Chemical
14405-50 14405-100
CAYM14405-50EA 80.22 EUR
CAYM14405-50 CAYM14405-100
di-Sodium β-glycerophosphate pentahydrate
di-Sodium β-glycerophosphate pentahydrate
Vzorec: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
Číslo MDL: MFCD00002135
Číslo CAS: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3