Tlačiť
Tymolová modř 0,04% aqueous solution
Dodávateľ: Lovibond
Synonymá: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
451650 451651
LOVI451650EA 28.36 EUR
LOVI451650 LOVI451651
Tymolová modř 0,04% aqueous solution
Tymolová modř
Vzorec: C₂₇H₃₀O₅S
Mw: 466.6
Teplota tavenia: 221
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005869
Číslo CAS: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541