Tlačiť
3,5-Dibromophenol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H60642.04 H60642.09
H60642.04EA 70.6 EUR
H60642.04 H60642.09
3,5-Dibromophenol ≥97%
3,5-Dibromophenol
Vzorec: C₆H₄Br₂O
Teplota varu: 274 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 79…83 °C
Hustota: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06411376
Číslo CAS: 626-41-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III