Tlačiť
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: PCA
11138-1 11138-5
CAYM11138-1EA 52.95 EUR
CAYM11138-1 CAYM11138-5
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
Mw: 167.12
Teplota varu: 357 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 246…248 °C
Hustota: 0.942 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00149413
Číslo CAS: 499-80-9
EINECS: 207-892-2