Tlačiť
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanol
H61623.03 H61623.06
H61623.03EA 53.35 EUR
H61623.03 H61623.06
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol ≥97%
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
Teplota tavenia: 76…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094461
Číslo CAS: 162744-59-4