Tlačiť
Propidium Iodide
Dodávateľ: Cayman Chemical
Varování
Synonymá: 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
14289-10 14289-25 14289-50 14289-100
CAYM14289-10EA 52.87 EUR
CAYM14289-10 CAYM14289-25 CAYM14289-50 CAYM14289-100
Propidium Iodide
Propidium iodide
Vzorec: C₂₇H₃₄I₂N₄
Mw: 668.4
Číslo MDL: MFCD00011921
Číslo CAS: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0