Tlačiť
2,4-Dibromothiazole ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4-dibromo-1,3-thiazole
H60230.03 H60230.06
H60230.03EA 84.64 EUR
H60230.03 H60230.06
2,4-Dibromothiazole ≥97%
2,4-Dibromothiazole
Vzorec: C₃HBr₂NS
Teplota tavenia: 80…84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318994
Číslo CAS: 4175-77-3