Tlačiť
Gemfibrozil
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-dimethylphenoxy)pentanoic acid, CI-719, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-dimethylphenoxy)valeric acid
14835-25 14835-1 14835-5 14835-10
CAYM14835-25EA 310.07 EUR
CAYM14835-25 CAYM14835-1 CAYM14835-5 CAYM14835-10
Gemfibrozil
Gemfibrozil
Vzorec: C₁₅H₂₂O₃
Mw: 250.34
Teplota varu: 395 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 59…61 °C
Číslo MDL: MFCD00079335
Číslo CAS: 25812-30-0
EINECS: 247-280-2
Merck Index: 12,04394