Tlačiť
1-Ethyl-3-methylimidazolium methylsulphate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium methyl sulphate
H59480.06 H59480.18
H59480.06EA 49.34 EUR
H59480.06 H59480.18
1-Ethyl-3-methylimidazolium methylsulphate ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium methylsulphate
Vzorec: C₇H₁₄N₂O₄S
Hustota: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08457697
Číslo CAS: 516474-01-4