Tlačiť
5-Methoxy-o-toluidine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-4-methoxytoluene, 3-Amino-4-methylanisole, 1-Amino-3-methoxy-6-methylbenzene, 6-Methyl-m-anisidine, 5-Methoxy-2-methylaniline
H60177.03 H60177.06
H60177.03EA 58.56 EUR
H60177.03 H60177.06
5-Methoxy-o-toluidine ≥97%
5-Methoxy-o-toluidine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Mw: 137.18
Teplota varu: 253 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 43…46 °C
Hustota: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C (235 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075057
Číslo CAS: 50868-72-9
EINECS: 256-816-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 III