Tlačiť
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: 4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
11976-5 11976-10 11976-1
CAYM11976-5EA 288.81 EUR
CAYM11976-5 CAYM11976-10 CAYM11976-1
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota varu: 295 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 115 °C
Číslo MDL: MFCD00008747
Číslo CAS: 498-02-2
EINECS: 207-854-5
Merck Index: 13,00746