Tlačiť
1-Propanesulphonyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H60747.AC H60747.AE
H60747.ACEA 64.58 EUR
H60747.AC H60747.AE
1-Propanesulphonyl chloride ≥97%
1-Propanesulphonyl chloride
Vzorec: C₃H₇ClO₂S
Teplota varu: 78…79 °C
Teplota tavenia: –46 °C
Hustota: 1,267
Teplota vzplanutia: 97 °C (207 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007462
Číslo CAS: 10147-36-1
EINECS: 233-414-7
OSN: 3265
ADR: 8,II