Tlačiť
Methyl (±)-lactate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl Lactate, Methyl DL-lactate, Lactic acid methyll ester, Methyl (±)-2-hydroxypropionate
H60455.AA H60455.AC
H60455.AAEA 90.53 EUR
H60455.AA H60455.AC
Methyl (±)-lactate ≥99%
Methyl (±)-lactate
Vzorec: C₄H₈O₃
Mw: 104.11
Teplota varu: 35 °C (1013 hPa)
Hustota: 1.093
Teplota vzplanutia: 51 °C (124 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066367
Číslo CAS: 547-64-8
EINECS: 208-930-0
OSN: 3272
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06167