Methyl (±)-lactate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Methyl Lactate, Methyl DL-lactate, Lactic acid methyll ester, Methyl (±)-2-hydroxypropionate
H60455.AA
H60455.AC
H60455.AAEA
90.53
EUR
H60455.AA
H60455.AC
Methyl (±)-lactate ≥99%
Methyl (±)-lactate
Vzorec:
C₄H₈O₃ Mw: 104.11 Teplota varu: 35 °C (1013 hPa) Hustota: 1.093 Teplota vzplanutia: 51 °C (124 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066367 Číslo CAS: 547-64-8 EINECS: 208-930-0 OSN: 3272 ADR: 3 III Merck Index: 12,06167 |