Tlačiť
Rifampicin
Dodávateľ: Cayman Chemical
14423-100 14423-500 14423-1 14423-5
CAYM14423-100EA 52.95 EUR
CAYM14423-100 CAYM14423-500 CAYM14423-1 CAYM14423-5
Rifampicin
Rifampicin
Vzorec: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Teplota tavenia: 183…188 °C
Číslo MDL: MFCD00151389
Číslo CAS: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Merck Index: 12,08382