Tlačiť
1-Fluoro-2-ethynylbenzene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2-Fluorophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-2-fluorobenzene, (2-Fluorophenyl)acetylene
H60596.MD H60596.03
H60596.MDEA 55.76 EUR
H60596.MD H60596.03
1-Fluoro-2-ethynylbenzene ≥97%
1-Fluoro-2-ethynylbenzene
Vzorec: C₈H₅F
Teplota varu: 150 °C
Hustota: 1,060
Teplota vzplanutia: 37 °C (99 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00799540
Číslo CAS: 766-49-4
OSN: 1993
ADR: 3,III