Tlačiť
Methyl trifluoromethanesulphonate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H61758.14 H61758.22
H61758.14EA 166.87 EUR
H61758.14 H61758.22
Methyl trifluoromethanesulphonate ≥97%
Methyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₂H₃F₃O₃S
Teplota varu: 99 °C
Hustota: 1,500
Teplota vzplanutia: 38 °C (100 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000409
Číslo CAS: 333-27-7
EINECS: 206-371-7
OSN: 2920
ADR: 8,II