Tlačiť
Ethyl fluoroacetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H61340.09 H61340.18
H61340.09EA 48.54 EUR
H61340.09 H61340.18
Ethyl fluoroacetate ≥98%
Ethyl fluoroacetate
Vzorec: C₄H₇FO₂
Teplota varu: 119…120 °C
Hustota: 1,093
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000450
Číslo CAS: 459-72-3
EINECS: 207-297-8
OSN: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,4167