Tlačiť
Bisakrylamid 2% vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J63265.AP J63265.K2
J63265.APEA 86.24 EUR
J63265.AP J63265.K2
Bisakrylamid 2% vodný roztok
Bisakrylamid
Vzorec: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008625
Číslo CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM