Tlačiť
4-Fluoro-2-nitroanisole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-1-methoxy-2-nitrobenzene
H61110.06 H61110.14
H61110.06EA 54.15 EUR
H61110.06 H61110.14
4-Fluoro-2-nitroanisole ≥98%
4-Fluoro-2-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆FNO₃
Teplota tavenia: 62…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013375
Číslo CAS: 445-83-0