Tlačiť
5-Fluoro-2-nitroaniline 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H61806.06 H61806.14 H61806.22
H61806.06EA 49.74 EUR
H61806.06 H61806.14 H61806.22
5-Fluoro-2-nitroaniline 97%
5-Fluoro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00034065
Číslo CAS: 2369-11-1
EINECS: 219-128-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III