Tlačiť
jod concentrate for dilution to 1L, 0.05 M I2 (0.1 N) volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
38060-1EA 38060-6X1EA
38060-1EAEA 56.56 EUR
38060-1EA 38060-6X1EA
jod concentrate for dilution to 1L, 0.05 M I2 (0.1 N) volumetric solution, Fluka™
jod
Concentrate for 1L standard solution
Vzorec: I₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011355
Číslo CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Factor 0.998 - 1.002