Tlačiť
2-Fluoro-3-nitropyridine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H61260.14 H61260.22
H61260.14EA 121.14 EUR
H61260.14 H61260.22
2-Fluoro-3-nitropyridine ≥98%
2-Fluoro-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃FN₂O₂
Teplota varu: 110 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 18 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095068
Číslo CAS: 1480-87-1