Tlačiť
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H61971.03 H61971.06
H61971.03EA 64.89 EUR
H61971.03 H61971.06
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde ≥98%
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FNO₃
Mw: 169.11
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01666439
Číslo CAS: 2923-96-8
EINECS: 220-884-3