Tlačiť
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: Quinolinic acid
14941-1 14941-10 14941-50
CAYM14941-1EA 52.95 EUR
CAYM14941-1 CAYM14941-10 CAYM14941-50
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
Mw: 167.12
Teplota varu: 357
Teplota tavenia: 188…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006295
Číslo CAS: 89-00-9
EINECS: 201-874-8
Merck Index: 12,08258